Learn More
JG Finneran Associates™ Viton Crimp Top Caps
510.00 CHF - 540.00 CHF
Spezifikation
Material | Viton, Aluminium |
---|---|
Menge | 1.000/Packung |
Typ | Bördelverschlusskappe |
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12432950
|
JG Finneran Associates™
5190-11 |
Größe: 11mm |
540.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12422950
|
JG Finneran Associates™
5190-08 |
Größe: 8mm |
510.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Viton, Aluminium | |
1.000/Packung | |
Bördelverschlusskappe |