Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Griffin Messbecher aus Polypropylen
Artikelnummer. 15762086
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
5000 mL
Packungsgröße:
12 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15762086
Marke: BRANDTECH™ VITLAB™ 608081
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vitlab™ Griffin-Becher aus Polypropylen gewährleisten dank ihrer leicht ablesbaren eingeprägten blauen Skala genaue Messergebnisse.
Die Konstruktion aus hochtransparentem Polypropylen gewährleistet optimale Sicht.
  • Hochtransparent
  • Zur Schonung der Prägung wird eine Reinigung bis max. 60 °C empfohlen
  • Bedingt autoklavierbar bei 121°C, für Ausführung mit erhabener Graduierung
  • Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
  • Hergestellt gemäß ISO 7056
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1.96 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 5 cm
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum allgemeinen Gebrauch
Höhe (angloamerikanisch) 2.75 Zoll
Höhe (metrisch) 7 cm
Schritten 20 mL
Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 257 °F
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 125 °C
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Reusable
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 7056
Scale Blaue Skala mit Graduierung
Modell Griffin