Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Polypropylene Graduated Cylinders with Blue Scale, Class B
Artikelnummer. 10629682
Click to view available options
Packungsgröße:
3 Stück
Artikelnummer. 10629682
Marke: BRANDTECH™ VITLAB™ 653081
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polypropylene Graduated Cylinders are highly transparent with easy-to-read, embossed blue graduations.
  • Blaue Überdruckmodelle bieten eine bessere Lesbarkeit
  • Klasse B gemäß DIN 12681
  • Der Sechskantfuß ist rollfest
Spezifikation
Material Polypropylen
Toleranz ±20 mL
Zertifizierung/Konformität DIN 12681, ISO 6706
Klasse Klasse B
Kalibrierung für Inhalt
Einwegprodukt Reusable
Durchmesser (angloamerikanisch) 3.81 Zoll
Umfang Blau eingeprägte Graduierungen
Durchmesser (metrisch) 9.7 cm
Graduierungen 20 mL
Autoklavierbar Autoklavierbar
Max. Temperatur 60 °C
Unterteilung 20 ml
Form Rund
Sterilität Non-sterile
Base Type Hexagonal
Höhe (angloamerikanisch) 18,97 in.
Höhe (metrisch) 482 mm
Typ Messzylinder