missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Vitek™ QC-Sets

Artikelnummer. 12637679
Click to view available options
Menge:
5 Impfösen/Packung
Produkttyp:
CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle
GPS-Empfindlichkeit
Gram Pos ID Card QC Set
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12637679

Marke: Thermo Scientific™ R4652008

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Schnellere Wiederfindung, verbesserte Lebensfähigkeit und direktes Beimpfen der Platte mit QK-Organismen, die in einem unübertroffenen und proprietären Verfahren der Gelkonservierung hergestellt wurden.

Mit Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Qualitätskontrollorganismen erhalten Sie leistungsstarke Produkte und reproduzierbare klinische Testergebnisse sowie eine konsistente mikrobiologische Evaluierung von Arzneimitteln und Lebensmitteln. Thermo Scientific™ Vitek™ QK-Sets beinhalten ein gebrauchsfertiges Set an QK-Organismen im Culti-Loops Format: Das sind gebrauchsfertige, bakteriologische Einmal-Impfösen, die stabilisierte, lebensfähige Mikroorganismen in einer einzigartigen Gelmatrix enthalten.

Mit den Qualitätskontrollorganismen von Thermo Scientific erhalten Sie zuverlässige Qualitätsergebnisse, die auf 30 Jahre Erfahrung in der Herstellung und Verpackung von kontrollierten Mikroorganismen basieren.

Anwenderfreundlichkeit

  • Sparen Sie Zeit und unnötige Kosten für Laborressourcen mit einer Impföse für die direkte Beimpfungsmethode, die keine Rehydrierung erfordert.

Leistungsverhalten

  • Verbesserte Lebensfähigkeit und Wiederfindung mit firmeneigenen Gel-konservierten Organismen.

Wert

  • Konsolidieren Sie Bestellzeit und Transportkosten und beziehen Sie Ihre hochwertigen Kulturmedien und Qualitätskontrollorganismen von einem einzigen Zulieferer.

Zuverlässigkeit

  • Erzielen Sie lückenlose Rückverfolgbarkeit mit ATCC™ Licensed Derivative Stämmen.

Effizienz

  • Ermöglichen Sie eine präzise und praktische Dokumentation mit abziehbaren und übertragbaren Etiketten.

Sicherheit

  • Senken Sie das Kontaminations- und Infektionsrisiko, indem die Handhabung von Mikroorganismen wegfällt.
  • Mehr als 600 Qualitätskontrollorganismen, einschließlich praktischer Sets für häufig verwendete Nachweissysteme
  • ISO-zertifiziert, konform mit cGMP (Current Good Manufacturing Practice-Richtlinien), FDA-registriert
  • Teilnehmer am ATCC™ Licensed Derivative Programm

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.

* Das Markenlogo ATCC Licensed Derivative™, die Wortmarke ATCC Licensed Derivative™ und die ATCC-Katalog-Marken sind Warenzeichen von ATCC™. Thermo Fisher Scientific hat die Lizenz zur Verwendung dieser Warenzeichen und zum Verkauf von Produkten, die aus ATCC™ Kulturen gewonnen wurden.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO-zertifiziert, konform mit cGMP (Current Good Manufacturing Practice-Richtlinien), FDA-registriert
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Beschreibung Vitek™ Gram Pos Susc Card (GPS) QK-Set/4
Format Culti-Loops
Produkttyp GPS-Empfindlichkeit
Klasse des Zielorganismus Organismen-Sets
Testtyp Qualitative Qualitätskontrolle
Menge 5 Impfösen/Packung
Spezies Enterococcus faecalis
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt