missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vitamin K1, TRC

Artikelnummer. 17927924
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17927924 1 g 1 Gramm
17919994 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17927924 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV6760801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 84-80-0
Summenformel C31 H46 O2
Molekulargewicht (g/mol) 450.7
Synonym 1,4-Naphthalenedione, 2-methyl-3-(3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl)-, [R-[R*,R*-(E)]]-, 1,4-Naphthalenedione, 2-methyl-3-[(2E,7R,11R)-3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl]- (9CI), Phylloquinone (8CI), 2-Methyl-3-[(2E,7R,11R)-3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecen-1-yl]-1,4-naphthalenedione, 2-Methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone, 2',3'-trans-Vitamin K1, Amri-K, Antihemorrhagic vitamin, AquaMEPHYTON, Combinal K1, Haemokion, Kanakion, Kativ N, Kaywan, Kenadion, Kephton, Kinadion, Konakion, Mephyton, Mono-Kay, Monodion, NSC 270681, Orakay, Pediatrico, Phylloquinone K1, Phytomenadione, Phytonadione, Phytylmenadione, Phytylmenaquinone, Reconval, Synthex P, Veda K1, Veta K1, Vitamin K1(20), trans-Phylloquinone, α-Phylloquinone
IUPAC-Name 2-Methyl-3-[(E,7R,11R)-3,7,11,15-Tetramethylhexadec-2-enyl]Naphthalin-1,4-dion
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC\C(=C\CC1=C(C)C(=O)c2ccccc2C1=O)\C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Vitamin K1 (Phytonadione)
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+/t23-,24-/m1/s1
Formelmasse 450.3498
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.