Learn More
Vitamin K1, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11447501 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11447501 10 g 10 Gramm
11427501 1 g 1 Gramm
11437501 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447501 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210328310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    711.00 CHF
    676.66 CHF / 10 Gramm
    Sparen 34.34 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 84-80-0
Summenformel C31H46O2
Molekulargewicht (g/mol) 450.707
InChI-Schlüssel MBWXNTAXLNYFJB-NKFFZRIASA-N
Synonym Phytonadion, Phylloquinon, Phytylmenadion, Phytomenadion, Alpha-Phylloquinon, 3-Phytylmenadion, 2-Methyl-3-Phytyl-1,4-Naphthochinon, 3-phytylmenadione, konakion, 2-methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone
PubChem CID 5284607
ChEBI CHEBI:18067
IUPAC-Name 2-Methyl-3-[(E,7R,11R)-3,7,11,15-Tetramethylhexadec-2-enyl]Naphthalin-1,4-dion
SMILES CC1=C(C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)CC=C(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vitamin K1
Farbe Gelb
Dichte 0.984
Menge 10 g
Formelmasse 450.68
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit