Learn More
Vitamin D3 10 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313419
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313419 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313419 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA17924000AL10
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Colecalciferol
CAS 67-97-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Colecalciferol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C27 H44 O
Konzentration 10 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Cyclohexanol, 3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(1R)-1,5-dimethylhexyl]octahydro-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylene-, (1S,3Z)-, 9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-3-ol, (3β,5Z,7E)- (9CI), Cholecalciferol (8CI), 9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-3β-ol, Aquadetrim, Arachitol, Calciol, Calcirol, Colecalciferol, D3-Vigantol, Decristol, Delsterol, Deparal, Devaron, Devikap, Dry Vitamin D3 100CWS/AM, Duphafral D3 1000, Ekostop D3, FeraCol, Granuvit D3, High-D 2X, Lutavit D, Minisun, NSC 375571, Oleovit D3, Oleovitamin D3, Plivit D3, Quintox, Ricketon, Riken D3 Oil 100, Riken D3 Oil 20, Trivitan, UVEDOSE, Vi-De3, Videkhol, Vigantoletten, Vigorsan, Vitamin D3, Vitamin D3 S 50t, Vitinc Dan-Dee-3
InChI-Formel InChI=1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@@H](O)CCC3=C)\CCC[C@]12C
IUPAC-Name (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-Methyl-1-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethyliden]-4-methylidencyclohexan-1-ol
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 384.64
Menge 1 mL
Formelmasse 384,3392 g/mol