Learn More
Vitamin D binding protein Mouse anti-Human, Clone: 1E4D10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen Vitamin D binding protein
Klon 1E4D10
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16807815
Unterlagen ansehen
Proteintech
66175-1-IG-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16897805
Unterlagen ansehen
Proteintech
66175-1-IG-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
GC (vitamin D-binding protein) is involved in vitamin D transport/storage, scavenging of extracellular G-actin, enhancement of the chemotactic activity of C5 alpha for neutrophils in inflammation and macrophage activation.
Spezifikation
Spezifikation
Vitamin D binding protein
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
DBP, DBP/GC, GC, Gc globulin, VDBP,GC, Vitamin D binding protein
GC
IgG1
Protein G
Antibody
1E4D10
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
P02774
2638
Vitamin D binding protein Fusion Protein Ag9803
Primary
-20°C
GC