Learn More
Vitamin A-Acetat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11447481 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11447481 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11447481 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210325780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00 CHF
    116.87 CHF / 100 Gramm
    Sparen 6.13 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 127-47-9
Summenformel C22H32O2
Molekulargewicht (g/mol) 328.496
MDL-Nummer MFCD00019413
InChI-Schlüssel QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
Synonym Retinyl-Acetat, Vitamin-A-Acetat, Retinol-Acetat, Retinol, Acetat, all-trans-Retinylacetat, Kristalle, Vitamin-A1-Acetat, all-trans-Retinolacetat, Vitamin-A-Alkoholacetat, davitan a 650
PubChem CID 638034
ChEBI CHEBI:32095
IUPAC-Name [(2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenyl]acetat
SMILES CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCOC(=O)C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vitamin-A-Acetat
Farbe Gelb
Menge 100 g
Formelmasse 328.5
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Retinolacetat
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
Gefahrenhinweis
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/ regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften zuführen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.