Learn More
- Home
- Products
- Tanks
- Reservoirs und Einlagen
- VistaLab™ Technologies Reagenzien-Reservoirs
VistaLab™ Technologies Reagenzien-Reservoirs
Artikelnummer. 11985732
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml (mit Deckel)
100 ml
10 ml
25 ml (geteilt)
25 ml
50 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackung:
Einzeln verpackt
Großpackung
Menge:
10/Beutel x 10, 100/Karton
100/Karton
20/Beutel x 10, 200/Karton
200 in., 20 Beutel à 10 Stück
50/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
50 Stück
24 product options available for selection
| Artikelnummer. | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Verpackung | Menge | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 11985732 | 50 ml | Steril | Einzeln verpackt | 50/Karton | 50 Stück |
| 11915732 | 100 ml | Steril | Großpackung | 10/Beutel x 10, 100/Karton | 100 Stück |
| 11925732 | 100 ml | Steril | Einzeln verpackt | 50/Karton | 50 Stück |
| 11945732 | 25 ml (geteilt) | Steril | Großpackung | 10/Beutel x 10, 100/Karton | 100 Stück |
| 11925742 | 100 ml (mit Deckel) | Steril | Einzeln verpackt | 50/Karton | 50 Stück |
| 11955732 | 25 ml | Steril | Einzeln verpackt | 50/Karton | 50 Stück |
| 11975732 | 50 ml | Steril | Großpackung | 10/Beutel x 10, 100/Karton | 100 Stück |
| 11935722 | 100 ml | Steril | Einzeln verpackt | 100/Karton | 100 Stück |
| 11995732 | 100 ml | Steril | Großpackung | 20/Beutel x 10, 200/Karton | 200 Stück |
| 11965722 | 50 ml | Steril | Großpackung | 20/Beutel x 10, 200/Karton | 200 Stück |
| 11945722 | 25 ml | Steril | Großpackung | 20/Beutel x 10, 200/Karton | 200 Stück |
| 11905742 | 50 ml | Steril | Einzeln verpackt | 100/Karton | 100 Stück |
| 11955722 | 25 ml | Steril | Einzeln verpackt | 100/Karton | 100 Stück |
| 11975742 | 25 ml | Unsteril | Großpackung | 10/Beutel x 10, 100/Karton | - |
| 11985742 | 25 ml (geteilt) | Unsteril | Großpackung | 10/Beutel x 10, 100/Karton | 100 Stück |
| 11915752 | 50 ml | Unsteril | Großpackung | 10/Beutel x 10, 100/Karton | 100 Stück |
| 11965742 | 100 ml | Unsteril | Großpackung | 10/Beutel x 10, 100/Karton | 100 Stück |
| 11935732 | 25 ml | Steril | Großpackung | 10/Beutel x 10, 100/Karton | 100 Stück |
| 11965732 | 25 ml (geteilt) | Steril | Einzeln verpackt | 50/Karton | 50 Stück |
| 15742962 | 10 ml | Steril | Großpackung | 100/Karton | 100 Stück |
| 16445094 | 10 ml | Steril | Einzeln verpackt | 50/Karton | 50 Stück |
| 16455094 | 10 ml | Steril | Großpackung | 200 in., 20 Beutel à 10 Stück | 200 Stück |
| 16465094 | 10 ml | Steril | Einzeln verpackt | 100/Karton | 100 Stück |
| 16405104 | 10 ml | Unsteril | Großpackung | 100/Karton | 100 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Code produit
11985732
Fournisseur
VistaLab™ Technologies
Code fournisseur
30541007
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Vistalab: Laborbedarf
Verwenden Sie den Aktionscode 27960
Verwenden Sie den Aktionscode 27960
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Ajouter au panier
87.63 CHF gültig bis 2026-12-31
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "27960" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "27960" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Description
- Aus Polystyrol mit gekappten Bodenecken
- Unterschiedliche Ausgüsse zu leeren Reservoirs ohne Verschüttungen
- Gut markierte Abstufungen auf der Innenwand minimieren Reagenzabfälle
- Die große Standfläche und die robuste Konstruktion sorgen für Stabilität und helfen, Verschüttungen zu vermeiden
- Geformte Eckstrukturen ermöglichen eine einfache Trennung von verpackten Reservoirs
- Erhältlich in den Größen 25, 50, 100 ml und 1,8 l; 25 ml verfügbar mit geteilter Konfiguration für die Mehrkanalpipettierung von zwei Reagenzien gleichzeitig
- Das 100-ml-Modell (Kat.-Nr. 21-385-111) wird mit Deckel geliefert.
- Einzeln verpackt oder in Großpackung, gammasterilisiert oder nicht steril
Informations sur la commande
Reservoirdeckel separat erhältlich (Kat. Nr. 21-385-110).
Spécification
Spécification
| Zertifizierung/Konformität | Pyrogenfrei |
| Farbe | Weiß |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Typ | Reagenzienreservoir |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Flüssigkeitshandhabung |
| Höhe (angloamerikanisch) | 12,5 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 13,5 in. |
| Verpackung | Einzeln verpackt |
| Menge | 50/Karton |
| Breite (angloamerikanisch) | 6 in. |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kanäle | 1 |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Bodenform | V-Boden |
| Afficher plus Afficher moins |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?