Learn More
VistaLab™ Technologies Reagenzien-Reservoirs
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11965732
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackung:
Einzeln verpackt
Großpackung
Menge:
10/Beutel x 10, 100/Karton
100/Karton
20/Beutel x 10, 200/Karton
200 in., 20 Beutel à 10 Stück
50/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 11965732
Marke: VistaLab™ Technologies 30541005
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das einzigartige Wanne-in-Wanne-Design gewährleistet eine größtmögliche Rückgewinnung von Reagenzien
  • Aus Polystyrol mit gekappten Bodenecken
  • Unterschiedliche Ausgüsse zu leeren Reservoirs ohne Verschüttungen
  • Gut markierte Abstufungen auf der Innenwand minimieren Reagenzabfälle
  • Die große Standfläche und die robuste Konstruktion sorgen für Stabilität und helfen, Verschüttungen zu vermeiden
  • Geformte Eckstrukturen ermöglichen eine einfache Trennung von verpackten Reservoirs
  • Lieferbar mit Fassungsvermögen von 25, 50, 100 ml und 1,8 l; 25 ml erhältlich mit Aufteilung für das gleichzeitige Mehrkanalpipettieren von zwei Reagenzien
  • 100 ml-Ausführung (Best. Nr. 21-385-111) mit Deckel lieferbar
  • Einzeln verpackt oder in Großpackung, gammasterilisiert oder nicht steril
Bestellinformation
Reservoirdeckel separat erhältlich (Kat. Nr. 21-385-110).
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Pyrogenfrei
Farbe Weiß
Kapazität (metrisch) 25 ml
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Typ Reagenzienreservoir
Zur Verwendung mit (Anwendung) General Liquid Handling
Höhe (angloamerikanisch) 12,5 in.
Länge (angloamerikanisch) 13,5 in.
Verpackung Einzeln verpackt
Menge 50/Karton
Breite (angloamerikanisch) 6 in.
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kanäle 1
Einwegprodukt Ja
Bodenform V-bottom