Learn More
VistaLab™ Technologies Reagenzien-Reservoirs
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackung:
Einzeln verpackt
Großpackung
Menge:
10/Beutel x 10, 100/Karton
100/Karton
20/Beutel x 10, 200/Karton
200 in., 20 Beutel à 10 Stück
50/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Aus Polystyrol mit gekappten Bodenecken
- Unterschiedliche Ausgüsse zu leeren Reservoirs ohne Verschüttungen
- Gut markierte Abstufungen auf der Innenwand minimieren Reagenzabfälle
- Die große Standfläche und die robuste Konstruktion sorgen für Stabilität und helfen, Verschüttungen zu vermeiden
- Geformte Eckstrukturen ermöglichen eine einfache Trennung von verpackten Reservoirs
- Lieferbar mit Fassungsvermögen von 25, 50, 100 ml und 1,8 l; 25 ml erhältlich mit Aufteilung für das gleichzeitige Mehrkanalpipettieren von zwei Reagenzien
- 100 ml-Ausführung (Best. Nr. 21-385-111) mit Deckel lieferbar
- Einzeln verpackt oder in Großpackung, gammasterilisiert oder nicht steril
Bestellinformation
Reservoirdeckel separat erhältlich (Kat. Nr. 21-385-110).
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Pyrogenfrei |
| Farbe | Weiß |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Typ | Reagenzienreservoir |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | General Liquid Handling |
| Höhe (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 16 in. |
| Verpackung | Einzeln verpackt |
| Mehr anzeigen |