Learn More
- Home
- Products
- Tanks
- Reservoirs und Einlagen
- VistaLab™ Technologies Reagenzien-Reservoirs
VistaLab™ Technologies Reagenzien-Reservoirs
Artikelnummer. 11915732
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml (mit Deckel)
100 ml
10 ml
25 ml (geteilt)
25 ml
50 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackung:
Einzeln verpackt
Großpackung
Menge:
10/Beutel x 10, 100/Karton
100/Karton
20/Beutel x 10, 200/Karton
200 in., 20 Beutel à 10 Stück
50/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
50 Stück
24 product options available for selection
| Artikelnummer. | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Verpackung | Menge | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11915732 | 100 ml | Steril | Großpackung | 10/Beutel x 10, 100/Karton | 100 Stück |
| 11925732 | 100 ml | Steril | Einzeln verpackt | 50/Karton | 50 Stück |
| 11945732 | 25 ml (geteilt) | Steril | Großpackung | 10/Beutel x 10, 100/Karton | 100 Stück |
| 11925742 | 100 ml (mit Deckel) | Steril | Einzeln verpackt | 50/Karton | 50 Stück |
| 11955732 | 25 ml | Steril | Einzeln verpackt | 50/Karton | 50 Stück |
| 11975732 | 50 ml | Steril | Großpackung | 10/Beutel x 10, 100/Karton | 100 Stück |
| 11985732 | 50 ml | Steril | Einzeln verpackt | 50/Karton | 50 Stück |
| 11935722 | 100 ml | Steril | Einzeln verpackt | 100/Karton | 100 Stück |
| 11995732 | 100 ml | Steril | Großpackung | 20/Beutel x 10, 200/Karton | 200 Stück |
| 11965722 | 50 ml | Steril | Großpackung | 20/Beutel x 10, 200/Karton | 200 Stück |
| 11945722 | 25 ml | Steril | Großpackung | 20/Beutel x 10, 200/Karton | 200 Stück |
| 11905742 | 50 ml | Steril | Einzeln verpackt | 100/Karton | 100 Stück |
| 11955722 | 25 ml | Steril | Einzeln verpackt | 100/Karton | 100 Stück |
| 11975742 | 25 ml | Unsteril | Großpackung | 10/Beutel x 10, 100/Karton | - |
| 11985742 | 25 ml (geteilt) | Unsteril | Großpackung | 10/Beutel x 10, 100/Karton | 100 Stück |
| 11915752 | 50 ml | Unsteril | Großpackung | 10/Beutel x 10, 100/Karton | 100 Stück |
| 11965742 | 100 ml | Unsteril | Großpackung | 10/Beutel x 10, 100/Karton | 100 Stück |
| 11935732 | 25 ml | Steril | Großpackung | 10/Beutel x 10, 100/Karton | 100 Stück |
| 11965732 | 25 ml (geteilt) | Steril | Einzeln verpackt | 50/Karton | 50 Stück |
| 15742962 | 10 ml | Steril | Großpackung | 100/Karton | 100 Stück |
| 16445094 | 10 ml | Steril | Einzeln verpackt | 50/Karton | 50 Stück |
| 16455094 | 10 ml | Steril | Großpackung | 200 in., 20 Beutel à 10 Stück | 200 Stück |
| 16465094 | 10 ml | Steril | Einzeln verpackt | 100/Karton | 100 Stück |
| 16405104 | 10 ml | Unsteril | Großpackung | 100/Karton | 100 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
11915732
Lieferant
VistaLab™ Technologies
Lieferanten-Nr.
30541000
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Polystyrol mit gekappten Bodenecken
- Unterschiedliche Ausgüsse zu leeren Reservoirs ohne Verschüttungen
- Gut markierte Abstufungen auf der Innenwand minimieren Reagenzabfälle
- Die große Standfläche und die robuste Konstruktion sorgen für Stabilität und helfen, Verschüttungen zu vermeiden
- Geformte Eckstrukturen ermöglichen eine einfache Trennung von verpackten Reservoirs
- Erhältlich in den Größen 25, 50, 100 ml und 1,8 l; 25 ml verfügbar mit geteilter Konfiguration für die Mehrkanalpipettierung von zwei Reagenzien gleichzeitig
- Das 100-ml-Modell (Kat.-Nr. 21-385-111) wird mit Deckel geliefert.
- Einzeln verpackt oder in Großpackung, gammasterilisiert oder nicht steril
Bestellinformation
Reservoirdeckel separat erhältlich (Kat. Nr. 21-385-110).
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Pyrogenfrei |
| Farbe | Weiß |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Abmessungen (L x B x H) | 5,72 x 3,36 x 1,27 in. |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Typ | Reagenzienreservoir |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Flüssigkeitshandhabung |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,27 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 5,72 in. |
| Verpackung | Großpackung |
| Menge | 10/Beutel x 10, 100/Karton |
| Breite (angloamerikanisch) | 3,36 in. |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kanäle | 1 |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Bodenform | V-Boden |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |