Learn More
- Home
- Products
- Tanks
- Reservoirs und Einlagen
- VistaLab™ Technologies Reagenzien-Reservoirs
VistaLab™ Technologies Reagenzien-Reservoirs
Artikelnummer. 11905742
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml (mit Deckel)
100 ml
10 ml
25 ml (geteilt)
25 ml
50 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackung:
Einzeln verpackt
Großpackung
Menge:
10/Beutel x 10, 100/Karton
100/Karton
20/Beutel x 10, 200/Karton
200 in., 20 Beutel à 10 Stück
50/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
50 Stück
24 product options available for selection
| Artikelnummer. | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Verpackung | Menge | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 11905742 | 50 ml | Steril | Einzeln verpackt | 100/Karton | 100 Stück |
| 11915732 | 100 ml | Steril | Großpackung | 10/Beutel x 10, 100/Karton | 100 Stück |
| 11925732 | 100 ml | Steril | Einzeln verpackt | 50/Karton | 50 Stück |
| 11945732 | 25 ml (geteilt) | Steril | Großpackung | 10/Beutel x 10, 100/Karton | 100 Stück |
| 11925742 | 100 ml (mit Deckel) | Steril | Einzeln verpackt | 50/Karton | 50 Stück |
| 11955732 | 25 ml | Steril | Einzeln verpackt | 50/Karton | 50 Stück |
| 11975732 | 50 ml | Steril | Großpackung | 10/Beutel x 10, 100/Karton | 100 Stück |
| 11985732 | 50 ml | Steril | Einzeln verpackt | 50/Karton | 50 Stück |
| 11935722 | 100 ml | Steril | Einzeln verpackt | 100/Karton | 100 Stück |
| 11995732 | 100 ml | Steril | Großpackung | 20/Beutel x 10, 200/Karton | 200 Stück |
| 11965722 | 50 ml | Steril | Großpackung | 20/Beutel x 10, 200/Karton | 200 Stück |
| 11945722 | 25 ml | Steril | Großpackung | 20/Beutel x 10, 200/Karton | 200 Stück |
| 11955722 | 25 ml | Steril | Einzeln verpackt | 100/Karton | 100 Stück |
| 11975742 | 25 ml | Unsteril | Großpackung | 10/Beutel x 10, 100/Karton | - |
| 11985742 | 25 ml (geteilt) | Unsteril | Großpackung | 10/Beutel x 10, 100/Karton | 100 Stück |
| 11915752 | 50 ml | Unsteril | Großpackung | 10/Beutel x 10, 100/Karton | 100 Stück |
| 11965742 | 100 ml | Unsteril | Großpackung | 10/Beutel x 10, 100/Karton | 100 Stück |
| 11935732 | 25 ml | Steril | Großpackung | 10/Beutel x 10, 100/Karton | 100 Stück |
| 11965732 | 25 ml (geteilt) | Steril | Einzeln verpackt | 50/Karton | 50 Stück |
| 15742962 | 10 ml | Steril | Großpackung | 100/Karton | 100 Stück |
| 16445094 | 10 ml | Steril | Einzeln verpackt | 50/Karton | 50 Stück |
| 16455094 | 10 ml | Steril | Großpackung | 200 in., 20 Beutel à 10 Stück | 200 Stück |
| 16465094 | 10 ml | Steril | Einzeln verpackt | 100/Karton | 100 Stück |
| 16405104 | 10 ml | Unsteril | Großpackung | 100/Karton | 100 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Product Code.
11905742
Supplier
VistaLab™ Technologies
Supplier No.
30542007
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Vistalab: Laborbedarf
Verwenden Sie den Aktionscode 27960
Verwenden Sie den Aktionscode 27960
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
148.26 CHF gültig bis 2026-12-31
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "27960" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "27960" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Description
- Aus Polystyrol mit gekappten Bodenecken
- Unterschiedliche Ausgüsse zu leeren Reservoirs ohne Verschüttungen
- Gut markierte Abstufungen auf der Innenwand minimieren Reagenzabfälle
- Die große Standfläche und die robuste Konstruktion sorgen für Stabilität und helfen, Verschüttungen zu vermeiden
- Geformte Eckstrukturen ermöglichen eine einfache Trennung von verpackten Reservoirs
- Erhältlich in den Größen 25, 50, 100 ml und 1,8 l; 25 ml verfügbar mit geteilter Konfiguration für die Mehrkanalpipettierung von zwei Reagenzien gleichzeitig
- Das 100-ml-Modell (Kat.-Nr. 21-385-111) wird mit Deckel geliefert.
- Einzeln verpackt oder in Großpackung, gammasterilisiert oder nicht steril
Order Info
Reservoirdeckel separat erhältlich (Kat. Nr. 21-385-110).
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | Pyrogenfrei |
| Farbe | Weiß |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Typ | Reagenzienreservoir |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Flüssigkeitshandhabung |
| Höhe (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 16 in. |
| Verpackung | Einzeln verpackt |
| Menge | 100/Karton |
| Breite (angloamerikanisch) | 14 in. |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kanäle | 1 |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Bodenform | V-Boden |
| Show More Show Less |