Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™12-Kanal-Pipettierer
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 20 μl
25 bis 850 μl
2 bis 125 μl
5 bis 250 μl
Farbe:
Blau
Gelb
Grau
Grün
Modell:
Rechtshändig
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ergonomisch korrekte, komfortables Design mit elektronischen Funktionen für sich wiederholende Prozesse
- Mit Spitzenaufnahmesystem, das ein positives Signal gibt, um anzuzeigen, dass jede Spitze sicher sitzt und versiegelt ist; manuelle Manipulationen nicht erforderlich
- Nach dem Pipettieren werden alle Spitzen per Knopfdruck entsorgt
- Möglich sind Multi-Dispensieren, Pipettieren, Rückwärtspipettieren, Misch- und Serienverdünnungsfunktionen sowie Liquid-Handling-Funktionen mit Abruf der gespeicherten Volumeneinstellungen
- Erhältlich sowohl für Links- als auch für Rechtshänder mit entsprechend platziertem LCD-Bildschirm
- Zum präzisen Dispensieren von Flüssigkeiten von 0,5 bis 850 μl
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±1 % bei 20 μl, ±1,5 % bei 10 μl, ±3 % (bei 2 μl) |
| Kompatible Spitzen | Mikro-Spitze |
| Verstellbarer Spitzenabstand | No |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Farbe | Gelb |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Zur Verwendung mit | Pipette Tip (20 μL) |
| Grip Type | Ergonomic |
| Material | Polycarbonat ABS |
| Modell | Rechtshändig |
| Mehr anzeigen |