Learn More
VistaLab™ Technologies PCR-Tube oder Microtubeverschluss öffner (VE=1)
Artikelnummer. 11975962
Change view
Click to view available options
Größe:
11 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe
11975962 11 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11975962 Lieferant VistaLab™ Technologies Lieferanten-Nr. 90574004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine anwenderfreundliche, ergonomische Lösung zum Öffnen von PCR- oder Mikroröhrchen beim Pipettieren
Spezifikation
Kompatible Lagerungsröhrchen Röhrchen mit 8 mm Kappen
Länge (angloamerikanisch) 3 in.
Anzahl pro Packung Je 1
Betrieb Manuell
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Typ Kappenöffnerkit
Zur Verwendung mit (Geräte) Elektronische Ovation Einkanalmodelle sowie Modelle mit einstellbarem und festem Volumen
Größe 11 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwenderfreundliche, ergonomische Lösung zum Öffnen von PCR- oder Mikroröhrchen beim Pipettieren