Learn More
Isofield™ Vista Sterile Reinraum-Überschuhe - Kompatibel mit Klasse A/B
Beschreibung
- Sterile Reinraum-Überschuhe
- Extra lang – 50 cm Kniehöhe
- Zwei Krawatten für zusätzliche Sicherheit
- Rutschfeste PU-Sohle
- Aseptisch gefaltet
Technische und Dokumentationskonformität
- COA, COC, COI – online zum Download verfügbar
- Der QR-Code auf den Kartons ermöglicht den sofortigen Dokumentenabruf.
- Typ PB[6]
- Chemikalienabweisung und Beständigkeit gegen das Eindringen von Chemikalien EN 14325:2004, EN ISO 6530:2005
- Abriebfestigkeit EN 14325:2004, EN ISO 12947-2:2016
- Biegerissfestigkeit EN 14325:2004, EN ISO 7854:1997, Methode B
- Trapezförmige Weiterreißfestigkeit EN 14325:2004
- Maschinenrichtung und Querrichtung EN ISO 9073-4:1997
- Zugfestigkeit, Querrichtung EN 14325:2004, EN ISO 13934-1:2013
- Maschinenrichtung EN ISO 13934-1:2013
- Durchstoßfestigkeit EN 14325:2004, EN 863:1995
- Nahtfestigkeit EN 14325:2004 [5.5]
- Eindringen von Aerosolen und Feinstaub in Anzüge EN ISO 13982- 2:2004
- IL 82/90 EN ISO 13982- 1:2004
- IL 8/10 (Typ 5)
- Beständigkeit gegen das Eindringen von Flüssigkeitsspray (Sprühprüfung) EN 13034:2015 + A1:2009, ISO 17491-4:2008, (Typ 6)
- Durchdringung von Flüssigkeiten und Gasen durch Schutzkleidung unter Bedingungen kontinuierlichen Kontakts ASTM F739-20
- Sterilitätsvalidierung EN ISO 11137 Teil 2 : 2015
- Partikelreinheit – Helmke-Trommelprüfung: Klasse 1
- Oberflächenwiderstand ASTM D257
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | Universal |
| Material | Polyethylen, Polypropylen-Vlieslaminat |
| Latex Free | Ja |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Sterilität | Steril |
| Verschlusstyp | Elastische Öffnung |
| Sohlenart | Rutschfest |
| Widerstand | Chemikalienbeständig, Trockene Partikel, Flüssig |
| Produkttyp | Stiefelüberzieher für kontrollierte Umgebungen |