Learn More
Isofield™ Vista Steriler Reinraum-Overall mit Kapuze - kompatibel mit Reinraumklasse A/B
BIOPHARMA
Artikelnummer. 30178875
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
15 Stück
20 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30178875 M 20 Stück
30178816 S 20 Stück
30178859 L 20 Stück
30178846 XL 20 Stück
30178823 2XL 20 Stück
30178884 3XL 15 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30178875 Lieferant Isofield™ Lieferanten-Nr. 80011M
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der sterile Vista-Schutzanzug mit Kapuze für vollständige Kopfbedeckung wird aseptisch gefaltet, auf Sterilität geprüft und auf Chemotherapiebeständigkeit getestet. ASTM F 739. Die antistatische, fusselfreie PSA Kat. III Typ 5/6 Vista bietet wesentlichen Schutz in Reinraumumgebungen der Klassen A/B für alle Reinraumaktivitäten.
  • Steriler Overall mit innovativem Postbox-Haubendesign
  • Abgeklebte Reißverschlussabdeckung, elastische Kapuze, Taille, Handgelenke und Knöchel
  • Aseptisch gefaltet
  • Klasse 1 für Reinheit, antistatisch und chemotherapiebeständig
  • Mikroporöses Polypropylen / Polyethylen
  • 60 g/m², fusselfreies, robustes Gewebe
  • Hervorragender Schutz vor Flüssigkeitssprays und Feinstaub mit geringem Gefahrenpotenzial.
Technische und Dokumentationskonformität
  • COA, COC, COI – online zum Download verfügbar
  • Der QR-Code auf den Kartons ermöglicht den sofortigen Dokumentenabruf.
  • Chemikalienabweisung und Beständigkeit gegen das Eindringen von Chemikalien EN 14325:2004, EN ISO 6530:2005
  • Abriebfestigkeit EN 14325:2004, EN ISO 12947-2:2016
  • Biegerissfestigkeit EN 14325:2004, EN ISO 7854:1997, Methode B
  • Trapezförmige Weiterreißfestigkeit EN 14325:2004
  • Maschinenrichtung und Querrichtung EN ISO 9073-4:1997
  • Zugfestigkeit, Querrichtung EN 14325:2004, EN ISO 13934-1:2013
  • Maschinenrichtung EN ISO 13934-1:2013
  • Durchstoßfestigkeit EN 14325:2004, EN 863:1995
  • Nahtfestigkeit EN 14325:2004 [5.5]
  • Eindringen von Aerosolen und Feinstaub in Anzüge EN ISO 13982- 2:2004
  • IL 82/90 EN ISO 13982- 1:2004
  • IL 8/10 (Typ 5)
  • Beständigkeit gegen das Eindringen von Flüssigkeitsspray (Sprühprüfung) EN 13034:2015 + A1:2009, ISO 17491-4:2008, (Typ 6)
  • Durchdringung von Flüssigkeiten und Gasen durch Schutzkleidung unter Bedingungen kontinuierlichen Kontakts ASTM F739-20
  • Sterilitätsvalidierung EN ISO 11137 Teil 2 : 2015
  • Partikelreinheit – Helmke-Trommelprüfung: Klasse 1
  • Oberflächenwiderstand ASTM D257
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe M
Geschlecht Unisex
Material Polyethylen, Polypropylen-Vlieslaminat
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Elastischer Rücken
Knöchelform Offen
Stulpenform Bedecktes Gummiband
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung Angehängt, offenes Gesicht
Verschlusstyp Reißverschluss
Saumtyp Gebunden
Sterilität Steril
Widerstand Chemikalien, Antistatisch, Flüssig, Partikel
Anzahl Taschen Keine
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)