Learn More
VISTA Monoclonal Antibody (MIH64), Super Bright™ 600, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Affymetrix eBioscience 63-1083-80
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15983524
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Rat Monoclonal Antibody
VISTA Monoclonal antibody specifically detects VISTA in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
VISTA
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
Q9D659
VSIR
Affinity chromatography
RUO
74048
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
MIH64
Super Bright 600
VSIR
B7H5; B7-H5; C10orf54; DD1alpha; Dies1; GI24; PD-1H; PD-H1; Platelet receptor Gi24; PP2135; SISP1; Sisp-1; Stress-induced secreted protein-1; UNQ730/PRO1412; VISTA; V-set domain-containing immunoregulatory receptor; V-set immunoregulatory receptor; Vsir; V-type immunoglobulin domain-containing suppressor of T-cell activation
Rat
25 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG2a κ