Learn More
Isofield™ Vista Reinraumhüllen – Grade A/B-kompatibel
Artikelnummer. 32016121
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Universal
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe
32016121 Universal
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32016121 Lieferant Isofield™ Lieferanten-Nr. 80771
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese niedriglinigen, chemisch resistenten Hüllenhüllen verfügen über Daumenschlaufen, statisch dissipative Leistung und Sauberkeit der Klasse 1.
  • Die Abdeckungen sind aseptisch gefaltet und bieten verlängerten Armschutz für Anwendungen der Klasse A/B
  • Sterile Reinraumhüllen
  • Extra lange 55-cm-Ärmelbezüge mit Daumenschlaufen für vollständige Armabdeckung
  • Aseptisch gefaltet
  • Klasse 1 für Sauberkeit
  • Antistatisch
  • Getestet gegen Chemotherapie
  • Mikroporöses Polypropylen/Polyethylen
  • 60 gm, wenig Fliesen, robuster Stoff
Technische und dokumentationsbezogene Konformität:
  • COA, COC, COI online zum Download verfügbar
  • QR-Code auf Kartons ermöglicht eine sofortige Dokumentenabrufung
  • Typ PB[6]
  • Durchdringungswiderstand durch Spray EN 13034:2015 + A1:2009 / ISO 17491-4:2008
  • Einwärtsleck von Aerosolen und feinen Partikeln EN ISO 13982-2:2004 / EN ISO 13982-1:2004
  • Permeation von Flüssigkeiten und Gasen ASTM F739-20
  • Partikelreinigung – Helmke Trommeltest: Klasse 1
  • Oberflächenwiderstand ASTM D257
  • Sterilitätsvalidierung EN ISO 11137 Teil 2:2015
Spezifikation
Größe Universal
Bauweise Aseptisch gefaltet
Produkttyp Ärmelschutz
Material Polyethylen, Non-Woven Polypropylen Laminat
Farbe Weiß
Sterilität Steril
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Verschlusstyp Elastisch
Saumtyp Gebunden
Stulpenform Daumenschlaufe
Latexfrei Ja
Modell Vista
Dicke 2,6 mil
Zur Verwendung mit (Anwendung) GMP Reinraum-, Pharma-, Biotechnologie-, Medizintechnik-, Labor- und Elektronikfertigungsumgebungen
Zertifizierungen/Konformität (Europa) PPE-Verordnung (EU) 2016/425
Enthält Vista Reinraumhüllen mit abgedecktem Gummi und Daumenschlaufen
Länge (angloamerikanisch) 21 in.
Länge (metrisch) 55 cm
Anzahl pro Karton 100 Paare
Anzahl pro Packung 10 Paare
Cleanroom Class Baureihe 100 (ISO 5)