Learn More
Leica Microsystems Visoria P Digitales Polarisationsmikroskop für industrielle Anwendungen (nur transparente Proben)
Description
- Visoria P Digitales Polarisationsmikroskop mit Beleuchtungsmanagement
- 10 in. Bildschirm/Tablet
- Angetrieben von Enersight-Mikroskopsoftware (Desktop)
- Flexacam i5 Mikroskopkamera, inklusive Stromversorgung
- Hochleistungs-weiße LED
- Kontrastmethoden (durchgelassenes Licht): Quantitative Polarisation, Brightfield
- Codiertes Nasenstück, 5x
- Ziele (N PLAN POL): 2,5x, 5x, 10x, 20x, 40x
- 360-Grad-Polarisationsstufe° mit Verniers, 45-Klick-Stopp-Position° und Bremse
- Objektführer ohne Punktzählung
- 360-Grad-Analysator° , Polarisator, Ganzwellenplatte und Kompensationsschlitz
- 3-stufiger Fokusantrieb mit höhenverstellbaren Fokusreglern
- Staubschutzabdeckung
- Schnellstartanleitung und Benutzerhandbuch
- Effizienz durch codierte Funktionen
- Mehr Komfort durch Ergonomie
- Visualisieren Sie Beispieldetails mit dem richtigen Kontrast
Specifications
Specifications
| Eyepiece | 10X/22 mm |
| Kopfausführung | Monitor |
| Beleuchtungsart | LED |
| Vergrößerungsleistung | 2,5X bis 40X |
| Modell | Visoria P |
| Objektivausführung | Planen |
| Produkttyp | Polarisationsmikroskop |