Learn More
Bollé Safety Visier für die Superblast Schutzbrille
Artikelnummer. 17334870
Click to view available options
:
Visier für die Superblast Schutzbrille
Artikelnummer. 17334870
Marke: Bollé Safety SUPBLV
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Optionales Visier für die Superblast Schutzbrille
  • Intuitive, einfache Montage des Visiers an der Schutzbrille
  • Bequeme Passform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Höhe (angloamerikanisch) 1,25 in.
Höhe (metrisch) 3 cm
Form Ergonomischer Sitz
Dicke (angloamerikanisch) 0,078 in.
Dicke (metrisch) 2 mm
Breite (angloamerikanisch) 7 in.
Breite (metrisch) 18 cm
Linsenbeschichtung Beschlagfrei
Farbe Blau
Linsenfärbung Blau
Produkttyp Visier für Schutzbrillen
Zur Verwendung mit (Geräte) Superblast Schutzbrille
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Nein
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial PVC