Learn More
Univet™ Fassungs- und Gläser-Set
Artikelnummer. 17991712
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 Gestelle, 50 Visiere
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17991712 10 Gestelle, 50 Visiere 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17991712 Lieferant Univet™ Lieferanten-Nr. MDU7010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.83 CHF
    92.92 CHF / 10 Stück
    Sparen 18.91 CHF
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Brillen mit klappbaren Bügeln, die ein einfaches Verstauen in der Tasche ermöglichen. Das Einweg-Antibeschlagvisier ist groß und lässt sich leicht abnehmen. Beinhaltet 10 Gestelle plus 50 Visiere.
  • Wechselobjektiv
  • Ultraleicht
  • Bei Standardhelligkeit, niedriger Helligkeit
  • Linsenfarbe: Klar
  • Zusammenklappbar; ermöglicht einfache Aufbewahrung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN166
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Scratch-resistant
Linsenfärbung Keine
Produkttyp Augenschild
Modell 712 OBEN, Austauschbare Linse
Menge 10 Gestelle, 50 Visiere
Material Acetat
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lens Material Polyester
Rahmenmaterial Polycarbonat
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar