Learn More
Macherey-Nagel™ Visocolor™ ECO kolorimetrische und Titrationstest-Kits
Für eine Vielzahl an Wasserprüfungs-Assays. Mit Macherey Nagel™ Visocolor™ Eco Kolorimetrie- und Titrimetrie-Testkits lassen sich gefährliche Stoffe nach Möglichkeit vermeiden.
Marke:  Macherey-Nagel™ 931041
Additional Details : CAS : 10416-59-8 Gewicht : 1.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10008910
  • 49.35 CHF / 1 Test
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kolorimetrische und Titrationstest-Kits
  • Vermeidet gefährliche Substanzen, wo immer dies möglich ist
Spezifikation
Spezifikation
Zur Bestimmung von Ammoniak im Wasser
0 · 1 · 3 · 5 · 10 · 20 · 30 · 50 · 70 · 90 · 120 mg/l NO3-
Kolorimetrische Methode
30 ml NO3-, 5 g NO3-, 70 mm Messlöffel, 2 Messgläser mit Schraubverschluss, Schiebekomparator, Farbkarte, 5 ml Kunststoffspritze, Gebrauchsanweisung
110 Tests
Visocolor Eco Nitrat
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: zinc powder (stabilized)