Learn More
Macherey-Nagel™ VISOCOLOR HE Testbesteck Kupfer 0,04 - 0,5 mg/l (ca. 150 Bestimmungen)
Bietet höchste Empfindlichkeit und Genauigkeit bei der visuellen Analyse. Mithilfe von längeren Messröhrchen und größeren Probenvolumina bestimmen die kolorimetrischen Testkits von Macherey-Nagel™ Visocolor™ HE selbst die niedrigsten Grenzwerte. Enthält alle Reagenzien und Testgeräte/Verbrauchsmaterialien.
Marke:  Macherey-Nagel™ 920040
Additional Details : Gewicht : 20.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10024260
  • 124.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-10-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Visocolor™ HE Testkits ermöglichen eine hochpräzise Analyse durch exakte Dosierung des einzelnen Reagenz sowie die Kompensation von Trübung und Farbe. Die Empfindlichkeit von Visocolor™ HE ist 10 bis 100 Mal höher im Vergleich zu anderen Visocolor Tests.
  • Visuelle Auswertung
  • Umweltfreundlich, ohne toxische Reagenzien
  • Preisgünstig
  • Komfortable Handhabung
  • Höchste Genauigkeit durch extrem enge Abstufung
  • Höchste Empfindlichkeit bis 0,002 mg/l durch längere Messröhrchen
  • Reagenzflaschen mit klaren Dosierungsanweisungen
  • Kompensation von Trübungen und Farben
  • Nachfüllpacks erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Eisen [Fe]
Hohe Empfindlichkeit
Eisenbestimmung
Reagenzien und Testgeräte (z. B. Glasröhrchen mit Schraubverschlüssen, Komparatorblock, Farbvergleichsscheibe)
Je 1
Triazin
Wasseranalyse-Testkit
Farbwechsel: Gelb bis Rot
HE kolorimetrisches Testkit
0,0 - 0,01 - 0,02 - 0,03 - 0,04 - 0,05 - 0,07 - 0,10 - 0,15 - 0,20 mg/l Fe
300
0 bis 0,20 mg/l
3 min