Learn More
Macherey-Nagel™ VISOCOLOR HE Testbesteck Kupfer 0,04 - 0,5 mg/l (ca. 150 Bestimmungen)
Bietet höchste Empfindlichkeit und Genauigkeit bei der visuellen Analyse. Mithilfe von längeren Messröhrchen und größeren Probenvolumina bestimmen die kolorimetrischen Testkits von Macherey-Nagel™ Visocolor™ HE selbst die niedrigsten Grenzwerte. Enthält alle Reagenzien und Testgeräte/Verbrauchsmaterialien.
Marke: Macherey-Nagel™ 920055
Additional Details : Gewicht : 0.40000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Beschreibung
Visocolor™ HE Testkits ermöglichen eine hochpräzise Analyse durch exakte Dosierung der einzelnen Reagenzien sowie die Kompensation von Trübung und Farbe. Die Empfindlichkeit von Visocolor™ HE ist 10 bis 100 Mal höher im Vergleich zu anderen Visocolor Tests.
- Visuelle Auswertung
- Umweltfreundlich, ohne toxische Reagenzien
- Preisgünstig
- Komfortable Handhabung
- Höchste Genauigkeit durch extrem enge Abstufung
- Höchste Empfindlichkeit bis 0.002 mg/l durch längere Messröhrchen
- Reagenzienflaschen mit klaren Dosierungsanweisungen
- Kompensation von Trübungen und Farben
- Nachfüllpacks erhältlich
Spezifikation
Mangan (Mn) | |
Hohe Empfindlichkeit | |
Mangan-Bestimmung | |
Reagenzien und Testgeräte (z. B. Glasröhrchen mit Schraubverschlüssen, Komparatorblock, Farbvergleichsscheibe) | |
Je 1 | |
Formaldoxim | |
Wasseranalyse-Testkit |
Farbwechsel: Weiß bis braun | |
HE kolorimetrisches Testkit | |
0.0 - 0.03 - 0.06 - 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.30 - 0.40 - 0.50 mg/l Mn | |
100 | |
0 bis 0,50 mg/l | |
7min |
Sicherheit und Handhabung
- VISOCOLOR HE Manganese
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H371-Kann die Organe schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: performaldehyde, hydroxylammonium chloride, ammonia solution, methanol