Learn More
Macherey-Nagel™ VISOCOLOR HE Testbesteck Kupfer 0,04 - 0,5 mg/l (ca. 150 Bestimmungen)
Bietet höchste Empfindlichkeit und Genauigkeit bei der visuellen Analyse. Mithilfe von längeren Messröhrchen und größeren Probenvolumina bestimmen die kolorimetrischen Testkits von Macherey-Nagel™ Visocolor™ HE selbst die niedrigsten Grenzwerte. Enthält alle Reagenzien und Testgeräte/Verbrauchsmaterialien.
122.00 CHF - 124.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Hohe Empfindlichkeit |
---|---|
Format | HE kolorimetrisches Testkit |
Enthält | Reagenzien und Testgeräte (z. B. Glasröhrchen mit Schraubverschlüssen, Komparatorblock, Farbvergleichsscheibe) |
Menge | Je 1 |
Typ | Wasseranalyse-Testkit |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bereich | Anzahl Tests | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bereich | Anzahl Tests | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10628061
|
Macherey-Nagel™
920055 |
Mangan-Bestimmung | 0 bis 0,50 mg/l | 100 |
122.00 CHF
100 Tests |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10024260
|
Macherey-Nagel™
920040 |
Eisenbestimmung | 0 bis 0,20 mg/l | 300 |
124.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Visocolor™ HE Testkits ermöglichen eine hochpräzise Analyse durch exakte Dosierung der einzelnen Reagenzien sowie die Kompensation von Trübung und Farbe. Die Empfindlichkeit von Visocolor™ HE ist 10 bis 100 Mal höher im Vergleich zu anderen Visocolor Tests.
- Visuelle Auswertung
- Umweltfreundlich, ohne toxische Reagenzien
- Preisgünstig
- Komfortable Handhabung
- Höchste Genauigkeit durch extrem enge Abstufung
- Höchste Empfindlichkeit bis 0.002 mg/l durch längere Messröhrchen
- Reagenzienflaschen mit klaren Dosierungsanweisungen
- Kompensation von Trübungen und Farben
- Nachfüllpacks erhältlich
Spezifikation
Hohe Empfindlichkeit | |
Reagenzien und Testgeräte (z. B. Glasröhrchen mit Schraubverschlüssen, Komparatorblock, Farbvergleichsscheibe) | |
Wasseranalyse-Testkit |
HE kolorimetrisches Testkit | |
Je 1 |