Learn More
Macherey-Nagel™ Visocolor™ HE Titrationstestkit, Nachfüllpackung
Ersetzen Sie verbrauchter Chemikalien aus Testkits. Macherey-Nagel™ Visocolor™ HE Titrations-Testkit-Nachfüllpackungen sind Reagenzien, die bei HE-Tests verwendet werden, um selbst die niedrigsten Grenzwerte zu bestimmen. Die Kits verwenden längere Messröhrchen und größere Probenvolumina für höchste Empfindlichkeit und Genauigkeit.
Marke: Macherey-Nagel™ 915204
Additional Details : CAS : 7783-34-8 Gewicht : 0.45000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Beschreibung
Visocolor™ HE Testkits ermöglichen eine hochpräzise Analyse durch exakte Dosierung der Reagenzien sowie die Kompensation von Trübung und Farbe. Die Empfindlichkeit von Visocolor™ HE ist 10 bis 100 Mal höher im Vergleich zu anderen Visocolor Tests. Jedes Testkit ist kostengünstig und bietet eine komfortable Handhabung.
- Hochempfindliche volumetrische Analyse durch visuelle Auswertung
- Schmale Spritze mit Gradierungsmarkierungen für einfache, genaue Messungen direkt am Zylinder
- Abstufungen zeigen den äquivalenten Analytgehalt auf der Grundlage des für Farbwechsel erforderlichen Titriermittels
- Deutlicherer Farbwechsel durch getrennte Tropfenreagenzien
- Nachfüllpackungen und Ersatztitrationsspritzen erhältlich
- Einzelne Reagenzflaschen mit klaren Dosierungsanweisungen
- Lieferung in einer stabilen Box mit Kunststoffeinlage und leicht verständlichen Anweisungen
Spezifikation
Chlorid | |
Chlorid CL 500 | |
Chlorid-Bestimmung | |
5 mg/l Gradierungsmarkierung | |
300 | |
5 bis 500 mg/l Cl- | |
Reagenzien-Nachfüllpackung |
Blau bis gelb bis violett | |
Visocolor™ HE Testkit | |
Visocolor™ HE Testkit für Chlorid CL 500 (915 004) | |
Indikator, Reagenzien und Titrationslösungen | |
Je 1 | |
Mercurimetrische Titration |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 1,5-diphenylccarbazone, ethanol, nitricacid, mercury (II) nitrate