Learn More
Macherey-Nagel™ Visocolor™ HE Ammonium-Titrationskit mit hoher Empfindlichkeit
Marke: Macherey-Nagel™ 920006
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Spezifikation
Je 1 | |
0 bis 0,50 mg/l NH4 | |
110 Bestimmungen | |
HE-Ammonium-Titrationskit mit hoher Empfindlichkeit |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide, tri-sodium citrate, sodium nitroprusside,sodium saliylate