Learn More
Macherey-Nagel™ VISOCOLOR ECO Kieselsäure Testbesteck (ca. 100 Bestimmungen)
Marke: Macherey-Nagel™ 931033
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Spezifikation
Natürliches Wasser enthält Silika in verschiedenen Mengen, je nach geologischen Bedingungen, auf die das Wasser während seines Weges trifft | |
0 bis 3 mg/l SiO2 | |
ECO Silika kolorimetrisches Testkit |
Je 1 | |
80 Bestimmungen |
Sicherheit und Handhabung
- VISOCOLOR ECO Silica
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium disulfite, sulfuric acid