Learn More
Macherey-Nagel™ VISOCOLOR ECO Phosphat Testbesteck (ca. 90 Bestimmungen)
Marke: Macherey-Nagel™ 931084
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Spezifikation
Der Phosphatgehalt in einem Oberflächenwasser hat direkte Folgen auf dessen Fähigkeit, das Wachstum bestimmter Organismen zu unterstützen | |
0 bis 0,5 mg/l PO4-P | |
ECO Phosphat kolorimetrisches Testkit |
Je 1 | |
80 Bestimmungen |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.