Learn More
Macherey-Nagel™ Visocolor™ ECO titrimetrisches Testkit für Gesamthärte
Zur titrimetrischen Bestimmung der Gesamthärte. Macherey Nagel™ Visocolor™ Eco (Gesamt-) Härtetestkits werden in einer umweltfreundlichen Verpackung mit einfach verständlicher Anleitung in 6 Sprachen geliefert.
Marke: Macherey-Nagel™ 931029
Additional Details : CAS : 1034-39-5 Gewicht : 1.00000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Beschreibung
- Entsprechen DIN 38406 E3 und DIN 38409 H6
- Ermöglichen einen ausreichenden Wasserfluss durch Kupferrohre vor der Probennahme
- Reagenzienflaschen mit eindeutiger Dosierungsanweisung
Spezifikation
Die Gesamthärte des Wassers basiert auf seinem Gehalt an basischen Erdalkaliionen (Kalzium- und Magnesiumionen) | |
1 Tropfen = 1 °d | |
ECO Härte (Gesamt), Kit zur titrimetrischen Bestimmung |
Je 1 | |
110 Tests bei einer durchschnittlichen Härte von 10 °d |
Sicherheit und Handhabung
- VISOCOLOR ECO Total Hardness
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol