Learn More
Macherey-Nagel™ VISOCOLOR ECO Kupfer Testbesteck (ca. 100 Bestimmungen)
Marke: Macherey-Nagel™ 931037
Additional Details : CAS : 1576-35-8 Gewicht : 0.20700kg
Spezifikation
In schwach alkalischem Medium reagieren Kupfer(II)-Ionen mit Cuprizon und bilden einen blauen Farbkomplex. | |
0 bis 1,5 mg/l | |
ECO Kupfer kolorimetrisches Testkit |
Je 1 | |
100 Bestimmungen |