Learn More
Macherey-Nagel™ VISOCOLOR ECO Chrom VI Testbesteck (ca. 140 Bestimmungen)
Marke: Macherey-Nagel™ 931020
Additional Details : Gewicht : 0.07250kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Spezifikation
Chromverbindungen sind in dreiwertiger Form [Chrom(III)-Ionen] und in sechswertiger Form (Chromat- und Dichromat-Ionen) in industriellem Abwasser vorhanden | |
0,02 bis 0,5 mg/l Cr (VI) | |
ECO Chromium (VI) kolorimetrisches Testkit |
Je 1 | |
140 Bereitstellungen |
Sicherheit und Handhabung
- VISOCOLOR ECO Chromium (VI)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: o-phosphoric acid, dimethyl sulfoxide