Learn More
Macherey-Nagel™ VISOCOLOR ECO Ammonium Kolorimetrisches Testkit Nachfüllung
Reagenzien für die Bestimmung von Ammonium in Wasserproben. VISOCOLOR ECO Ammonium 15 kombiniert einfache Leistung mit hoher Messsicherheit durch Farb- und Trübungskompensation. Für die visuelle Bestimmung durch Vergleich mit einem Farbdiagramm oder photometrische Messungen mit unseren kompakten Photometern.
Marke: Macherey-Nagel™ 931210
Additional Details : CAS : 6132-04-3 Gewicht : 0.04300kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : III
Beschreibung
- Für Ammonium in der Wasserprüfung und -bestimmung
- Reagenzien für 50 Tests
- Einfache Leistung mit hoher Messsicherheit
Spezifikation
Bestimmung von Ammonium in Wasserproben (inkl. Meerwasser) | |
0 bis 0,5 bis 1 bis 2 bis 3 bis 5 bis 7 bis 10 bis 15 mg/l NH4+ | |
0,5 bis 8,0 mg/l NH4+ | |
18°bis 25 °C |
Advance, Pf-12 Plus Photometer (Bereich kann bei anderen Photometern unterschiedlich sein) | |
5 bis 10 Tests | |
Nachfüllpack | |
Kolorimetrische Testkits |
Sicherheit und Handhabung
- VISOCOLOR ECO Ammonium 15, refill pack
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide, ethanol, thymol