Learn More
Thermo Scientific™ VisionMate Highspeed 2D Barcode-Lesegerät
Artikelnummer. 11952351
Click to view available options
Anschlusstyp:
USB-Anschluss
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11952351
Marke: Thermo Scientific™ AB1850
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Das Thermo Scientific VisionMate Highspeed 2D Barcode-Lesegerät decodiert 2D-barcodierte Vorratsröhrchen mit hoher Geschwindigkeit - sowohl einzeln als auch komplette Racks.
Das Thermo Scientific VisionMate Highspeed 2D Barcode-Lesegerät decodiert 2D-barcodierte Vorratsröhrchen mit hoher Geschwindigkeit - sowohl einzeln als auch komplette Racks.
Das kompakte, benutzerfreundliche Lesegerät bietet eine außergewöhnliche Datenformat-Flexibilität beim Export, Lesbarkeit des Röhrchentyps und Optionen zum Röhrchen-Layout.
Geschwindigkeit und Vielseitigkeit
  • Steuerung über die enthaltene Onscreen-Software-Schnittstelle oder per TCP/IP-Verbindung
  • Scannt einzelne 2D-barcodierte Vorratsröhrchen oder ein gesamtes Röhrchengestell in weniger als einer Sekunde
  • Robuste Optik und automatisierungsfreundliche Bauweise, einschließlich vertiefter Ecken am Deckel zur besseren Platzierung durch Roboterarme, ideal für Arbeitsabläufe mit hohem Durchsatz
Verbesserte Röhrchen-Lesbarkeit
  • Programmierbar für optimale Geschwindigkeit und Effizienz, Möglichkeit der Fernsteuerung
  • Decodiert mit Leichtigkeit alle Thermo Scientific 2D barcodierten Standard-Vorratsröhrchen sowie jeden anderen 2D Barcode
  • Laborartikel mit 2D Barcode können im Einzelröhrchen-Modus gelesen werden, optional erhältliches Zubehör zum Lesen von 1D Barcodes an der Seite von Gestellen und Integrieren in Dateinamen
Anwenderfreundlicher Betrieb
  • Schließen Sie das Gerät per USB-Schnittstelle an Ihren Computer an - der Computer passt unabhängig von der Positionierung des Racks die Ausrichtung an und ordnet die Codes den einzelnen Well-Positionen zu
  • Kamera ermöglicht das Speichern von Bilddateien
  • Um Energie zu sparen, leuchten die Lampen nur bei Benutzung
Hervorragender Probenschutz
  • Das Lesegerät ist bis -40°C einsetzbar und bewahrt die Integrität der Proben, indem er Röhrchen mit Barcode lesen kann, während sie sich in der Kühlung befinden
  • Gehäuseversiegelung verhindert Frost und Kondensation, sodass eiskalte Röhrchen bei Umgebungstemperaturen abgelesen werden können
Flexible Datendatei
  • Lässt sich leicht in LIMS, bestehende Datenbanken oder Tracking-Systeme integrieren - wählen Sie das Datenformat für den Export und sparen Sie Speicherplatz durch optimierte Software
  • Benutzerdefinierte Code-Typen und -Längen zeigen falsche Codes an und limitieren den Zugang durch das Benutzerprofil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung VisionMate High Speed ​​2-D- Barcode-Leser
Decodierungskapazität 1 Rack
Unterstützte Barcodetypen Any Thermo Scientific Matrix 2D Barcoded Storage Tube in 8x12 or 4x6 format as well as virtually any other 2D barcode in similar formats
Datenübertragungsmethode Data transfer to comma-delimited linear and columnar ASCII text files; ActiveX controls
Höhe (metrisch) 18.5cm
Höhe (angloamerikanisch) 7.25 in.
Breite (metrisch) 22.5cm
Breite (angloamerikanisch) 8.75 in.
Tiefe (metrisch) 20.5cm
Tiefe (angloamerikanisch) 8 in.
Gewicht (metrisch) 2,27 kg
Computeranforderungen Microsoft™ Windows™ controller PC
Geschwindigkeit <1 sek. / Rack
Menge 1/Pk., 1/Cs.
Typ Barcode-Lesegerät
Anschlusstyp USB-Anschluss
Stromversorgung MGC 240 Tisch- Analyzer