Learn More
Thermo Scientific™ VISIONlife™ UV-Vis-Spektralphotometer-Software
Thermo Scientific™ VISIONlife ist ein optionales Modul zum Durchführen von komplexen kinetischen Assays mit benutzerdefinierten Gleichungen und Nukleinsäure- und Proteindenaturierungs-/-renaturierungsassays.
Marke:  Thermo Scientific™ 10040201
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10324882
  • 1694.90 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific VISIONlife ist ein optionales Modul zum Durchführen von komplexen kinetischen Assays mit benutzerdefinierten Gleichungen und Nukleinsäure- und Proteindenaturierungs-/-renaturierungsassays.
Eine leistungsstarke und vielseitige Software, die zahlreiche Möglichkeiten zur Gerätesteuerung und Datenmanipulation bietet. Diese benutzerfreundliche grafische Umgebung wurde speziell für Thermo Scientific UV-Vis-Spektrophotometer optimiert und erweitert die Möglichkeiten bei der spektrophotometrischen Analyse. Methodeneinrichtung, Datensammlung, Berechnungen, Berichtpräsentation, Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen – diese Software vereinfacht alle Aspekte Ihrer Analysen.
  • Kann mit Evolution™ 100, 160, 300 und 600 UV-Vis-Spektralphotometern verwendet werden
  • Verwendung mit VISIONpro™ oder VISIONSecurity™ Software
  • Umfassend ausgestattete Rating-Anwendung bietet serielle, parallele und ausgelöste Rating-Modi
  • Die integrierte Kinetic Analysis Software ermöglicht das Modellieren von Rating- und Konzentrationsdaten für das Enzymverhalten, von grundlegenden Michaelis-Menten bis hin zu Bindungsmodellen einschließlich Hill-Plots oder benutzerdefinierten Gleichungen
  • Die DNA-Schmelzanwendung ermöglicht eine fortschrittliche Steuerung der Heiz-/Kühlzyklen, wodurch wertvolle Zeit gespart wird und Experimente bis zu sechsmal schneller durchgeführt werden können als mit herkömmlichen festen Temperaturrampen
  • Einschließlich breitem Spektrum an Tm-Berechnungsmethoden
Im Lieferumfang enthalten:
Benutzerhandbuch
Erfordert:
Systemvoraussetzungen: Microsoft Windows™ 2000, XP, Vista; plus VISIONpro (Art. Nr. 10040101, 10040121) oder VISIONsecurity (10040301, 10040341)
Spezifikation
Spezifikation
FDA-Richtlinien, IEEE-Softwareentwicklungsstandards
Life Science
Vorprogrammierte Nukleinsäure- und Protein-Methoden, Rate, DNA-Schmelzung, Enzymkinetik
PC-Software
Evolution 300
Mindestens Windows XP und VISIONpro (Artikel-Nr. 10040101, 10040121) oder VISIONsecurity (10040301, 10040341)