Learn More
Thermo Scientific™ VISION security UV-Vis Spektrophotometer Software
Eine spezielle Entwicklung für Labore, welche 21 CFR Part 11 Anforderung einhalten müssen
Marke: Thermo Scientific™ 10040301
Additional Details : Gewicht : 20.00000kg
Beschreibung
Eine spezielle Entwicklung für Labore, welche 21 CFR Part 11 Anforderung einhalten müssen
Die VISIONsecurity Software bietet erweiterte Datensicherheits- und Integritätstools, damit Labore die Anforderungen des FDA-Direktive 21, Part 11 für elektronische Datensätze und elektronische Signaturen einhalten können. Die VISIONsecurity Software kann entweder auf Benutzer-, System- oder Unternehmensbasis konfiguriert werden und ermöglicht so eine problemlos skalierbare Verwaltung von einem Benutzer bis hin zu mehreren zehntausend Benutzern.
- Benutzer müssen nur ein Mal auf einem lokalen Computer oder in einem Netzwerk eingerichtet werden, keine Konfiguration für jeden Computer erforderlich, auf dem ein Gerät ausgeführt wird
- Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören: Die gleichen Anmeldeinformationen wie für Windows™, Anpassung jedes Benutzerprofils, elektronische Signaturen mit vollständiger Protokollierung und Rückverfolgbarkeit
- Kann mit Evolution™ 100, 160, 300 und 600 UV-Vis-Spektralphotometern verwendet werden
- Zur Durchführung von Scans, Analysen bei festen Wellenlängen, Quantifizierung und Analysen mehrerer Komponenten
- Erzeugt eine Ergebnistabelle
- Einfaches Anordnen der Daten mit dem Report Composer
Im Lieferumfang enthalten:
Benutzerhandbuch und RS-232-C-Kabel (Art.-Nr. 401317263061)
Erfordert:
Systemvoraussetzungen: Microsoft™ Windows 2000 oder XP Professional (alle Komponenten von VISIONsecurity können auch auf einem autonomen NT 4.0/2000/XP PC ausgeführt werden.)
Spezifikation
FDA 21 CFR Part 11 Konformität | |
QA/QC, Pharmaceutical | |
Zugangssteuerung, elektronische Signaturen und Prüfprotokolle |
VISIONsecurity Software, Single license | |
Evolution 300 | |
Mindestens Windows XP |