Learn More
Thermo Scientific™ VISION pro UV-Vis Spektrophotometer Software
Umfassend ausgestattete Software zur Gerätesteuerung für Anwendungen von der Forschung bis hin zu Routineanalysen
Marke: Thermo Scientific™ 10040101
Additional Details : Gewicht : 50.00000kg
Beschreibung
Umfassend ausgestattete Software zur Gerätesteuerung für Anwendungen von der Forschung bis hin zu Routineanalysen
Eine leistungsstarke und vielseitige Software, die zahlreiche Möglichkeiten zur Gerätesteuerung und Datenmanipulation bietet. Diese benutzerfreundliche grafische Umgebung wurde speziell für Thermo Scientific UV-Vis-Spektrophotometer optimiert und erweitert die Möglichkeiten bei der spektrophotometrischen Analyse. Methodeneinrichtung, Datensammlung, Berechnungen, Berichtpräsentation, Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen - diese Software vereinfacht alle Aspekte Ihrer Analysen.
- Zur Verwendung mit Thermo Scientific Evolution™ 100, 160, 300 und 600 UV-Vis Spektrophotometern
- Zur Durchführung von Scans, Analysen bei festen Wellenlängen, Quantifizierung und Analysen mehrerer Komponenten
- Ergebnisse als Tabellendateien
- Einfaches Anordnen der Daten mit dem Report Composer
Im Lieferumfang enthalten:
Benutzerhandbuch und RS-232-C-Kabel (Art.-Nr. 401317263061)
Erfordert:
Systemvoraussetzungen: Microsoft™ Windows™ 2000, XP, Vista
Spezifikation
FDA-Richtlinien, IEEE-Softwareentwicklungsstandards | |
VISIONpro Software; Single License | |
Fest, Scan, Quant und MCA |
10040101 | |
Evolution 300 | |
Mindestens Windows XP |