Learn More
Sampling Systems™ Viskoser Probenehmer
Artikelnummer. 15839381 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
160 mL
300 ml
450 mL
650 mL
Länge (metrisch):
600 mm
1000 mm
1.500 mm
2000 mm
Material:
Edelstahl
PTFE
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15839381
Marke: Sampling Systems™ 7000P600
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Funktioniert wie eine große Spritze, indem der Bediener den Griff nach oben zieht, um das Produkt in den Probenehmer zu saugen. Der Viscous Sampler von Sampling Systems™ eignet sich ideal für die Probenahme von Cremes, Shampoos, Seifen, Honig und anderen mittelviskosen Materialien.
  • Geeignet für Substanzen mittlerer Viskosität.
  • Hergestellt aus PP,316L-Edelstahl oder PTFE.
  • Funktioniert wie eine große Spritze
  • Griff nach oben ziehen, um das Produkt in den Probenehmer zu saugen.
Spezifikation
Produkttyp Probenehmer für viskose Flüssigkeiten
Material Polypropylen
Kapazität (metrisch) 160 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Substanzen mit mittlerer Viskosität
Außendurchmesser (metrisch) 25 mm
Länge (metrisch) 600 mm