Learn More
Thermo Scientific™ Viskositätsstandards zur Rheometer Kalibrierung
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Um die ordnungsgemäße Funktion und Genauigkeit von Messinstrumenten zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Überprüfung der Funktionalität und Kalibrierung von Viskosimeter oder Rheometer unerlässlich. Dies kann bequem erreicht werden, indem eine newtonsche Flüssigkeit mit einem zertifizierten Viskositätswert gemessen wird. Um diesen Prozess zu erleichtern, sind eine Vielzahl von Standardflüssigkeiten mit unterschiedlichen Viskositätswerten, Unsicherheiten, Referenztemperaturen und chemischen Zusammensetzungen verfügbar. Diese Standardflüssigkeiten dienen als zuverlässige Benchmarks zur Überprüfung der Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Messinstrumente.
All Thermo Scientific viscosity standards are delivered with a certified viscosity at different temperatures: 20 °, 23 ° or 25 ° available in different quantities (100 mL or 500 mL).
Alternatively, a complete validation kit is available containing Newtonian reference fluids for rotational tests and a visco-elastic sample with a known crossover, to validate the performance in oscillatory mode. For more information see the product description 'Well prepared good results' (P063).
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Prüfflüssigkeit |
| Beschreibung | E2000 Standard |
| Viskositätsbereich | 1900 mPas (20°C) |
| Zertifizierung/Konformität | EU Safety Certificate: 1900 mPas (20°C) |
| Volumen (metrisch) | 100 ml |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.