Learn More
Viscosity standard, Specpure™, nominally 930cSt @ 40 and 82cSt @ 100
Artikelnummer. 15437425
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15437425 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15437425 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 047158.AP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 8042-47-5 | C16H10N2Na2O7S2 | 452.363 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Viscosity standard
Namenshinweis Nominally 930cSt at 40 and 82cSt at 100
CAS 8042-47-5
Physikalische Form Flüssig
Summenformel C16H10N2Na2O7S2
MDL-Nummer MFCD00084411
InChI-Schlüssel AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-Name Dinatrium;(8Z)-7-oxo-8-(Phenylhydrazinyliden)naphthalin-1,3-disulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 452.363
PubChem CID 9566064
Menge 500 mL
Güte Specpure