Learn More
Viskositätsreferenzstandard – ca. 100 cSt bei 40 °C °und ca. 16,8 cSt bei 100 °C, °VHG™
Artikelnummer. 17971006
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17971006 100 mL 100 Milliliter
17951856 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17971006 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGVISC100A100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Viskositätsreferenzstandard – ca. 100 cSt bei 40 °C °und ca. 16,8 cSt bei 100 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Viscosity
Verfahren Viskosimeter
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Viscosity
Versandbedingung Raumtemperatur
Konzentration 100 cSt
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Kohlenwasserstoffe
Menge 100 mL