Learn More
Thermo Scientific™ Virtuoso™9 mm SureStop-Fläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung
Beschreibung
- Hochwertiges Glas der hydrolytischen Klasse 1 (Typ 1)
- Erfüllt alle Pharmakopöe-Anforderungen in USA, EU und JPN
- Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung zur maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze
- Mit nur einer Umdrehung mühelos zu verschließen und zu öffnen
- Verbund-Verschlusskappen mit integriertem Septum lösen sich nicht bei Injektionen mit stumpfen Nadeln mit großem Durchmesser
- Profil entsprechend einem Bördelrand oder Schnappringverschluss, kompatibel mit Roboter-Autosamplern
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Blau |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 9 mm |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Septum | Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt |
| Flaschenhalstyp | Weit |
| Anzahl pro Packung | 100 |