Learn More
Thermo Scientific™ Virtuoso™ Klarglasfläschchen mit Bördelverschluss/Schnappdeckel, 11 mm weiter Öffnung und V-Beschriftungsfeld
Die Beschriftung der Klarglasfläschchen mit Schnappdeckel oder Bördeldichtungsverschluss kann mithilfe des Thermo Scientific™ Virtuoso™ Fläschchenkennzeichnungssystem erfolgen.
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-VT302
Additional Details : Gewicht : 0.30000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15231918
  • 15.20 CHF / 100 Stück
Auf Lager, versandfertig: 186
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die 2 ml-Röhrchen mit den Maßen 12 x 32 mm sind passend für die meisten Autosampler. Sie werden aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) hergestellt und erfüllen alle Anforderungen der US-, EU- und JPN-Pharmakopöen.
Spezifikation
Spezifikation
11 mm
Transparent
Glas
2,0 ml
32 mm
100
<170 μl
Virtuoso Fläschchen mit Bördelverschluss und 11 mm weiter Öffnung, 2 ml, Klarglas, mit V-Beschriftungsfeld
12 mm
Fläschchen mit Bördelverschluss
Virtuoso System zur Fläschchenkennzeichnung
Ja
100 Stück/Packung
Virtuoso
Videos
Dokumentation
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.