Learn More
Thermo Scientific™ Virtuoso™ Komfort-Kit mit Braunglasfläschchen mit Schnappdeckel und 11 mm weiter Öffnung
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarbig
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Erzielen Sie maximale Integrität. Die Virtuoso Braunglasfläschchen mit Schnappdeckel und 111 mm weiter Öffnung sind auf die ausschließliche Verwendung mit dem Thermo Scientific™ Virtuoso™ Fläschchenkennzeichnungssystem ausgelegt, das Probendaten zuverlässig direkt auf jedes Fläschchen druckt. Die Fläschchen sind für eine hohe Anwenderfreundlichkeit mit den Deckeln gekoppelt.
Das V-Beschriftungsfeld eignet sich für den Druck von Daten mithilfe des Thermo Scientific Virtuoso Fläschchenkennzeichnungssystems DIREKT auf das Fläschchen. Diese hochwertigen 11 mm-Braunglasfläschchen (2 ml, 12 x 32 mm) sind für die meisten Autosampler-Marken geeignet. Sie werden aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Braunglas (51A) hergestellt und erfüllen alle Anforderungen der US-, EU- und JPN-Pharmakopöen.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Virtuoso Braunglasfläschchen mit Schnappdeckel und 11 mm weiter Öffnung, 2 ml, mit V-Feld |
| Farbe | Bernsteinfarbig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Anzahl pro Packung | 100/Packung |
| Produktlinie | Virtuoso |
| Höhe (metrisch) | 32 mm |
| Verschlussgröße | 11 mm |
| Marking Spot | Ja |