Learn More
Ansell™ Virtex™ Blaue Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril, Serie 79-700
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
50 Paare
Beschreibung
- Wiederverwendbar
- Antistatisch gemäß EN 1149
- Mit Aquadri™-Ansell Moisture Management Technology™, die eine hervorragende Feuchtigkeitsaufnahme bietet und die Hände länger trocken hält
- Deutlich geringere Neigung zum Schuppen als herkömmliche mit Baumwolle gefütterte Handschuhe
- Ideal für leichte Montagearbeiten bei trockenen, vollnassen oder öligen Bedingungen, Motoren- und Systemtests, Farb- und Lackieranlagen, Lebensmittelverteilung
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Nitril |
| Stulpenmaterial | Nitril |
| Produkttyp | Immersionshandschuhe |
| Größe | 11 |
| Modell | 79-700 |
| Dicke (metrisch) | 0,2 mm |
| Farbe der Handschuhstulpe | Blau |
| Art der Handschuhstulpe | Gerade |
| Auskleidungsmaterial | Aquadri |
| Menge | 1 Paar |
| Mehr anzeigen |