Learn More
Ansell™ Virtex™ Blaue Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril, Serie 79-700
Artikelnummer. 10156072 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
50 Paare
Artikelnummer. 10156072
Marke: Ansell™ 79700070
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Speziell auf herausragenden Komfort, Flexibilität und gute Chemikalienbeständigkeit ausgelegt. Ansell Edmont™ Virtex™ Blaue Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril, Serie 79-700 gewährleisten den ganzen Tag über Komfort und sind dabei ganz leicht.
  • Wiederverwendbar
  • Antistatisch gemäß EN 1149
  • Mit Aquadri™-Ansell Moisture Management Technology™, die eine hervorragende Feuchtigkeitsaufnahme bietet und die Hände länger trocken hält
  • Deutlich geringere Neigung zum Schuppen als herkömmliche mit Baumwolle gefütterte Handschuhe
  • Ideal für leichte Montagearbeiten bei trockenen, vollnassen oder öligen Bedingungen, Motoren- und Systemtests, Farb- und Lackieranlagen, Lebensmittelverteilung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Nitril
Stulpenmaterial Nitril
Produkttyp Immersionshandschuhe
Größe 7
Modell 79-700
Dicke (metrisch) 0,2 mm
Farbe der Handschuhstulpe Blau
Art der Handschuhstulpe Gerade
Auskleidungsmaterial Aquadri
Menge 1 Paar
Beständig gegen Gute Chemikalienbeständigkeit
Serie 79-700