Learn More
Thermo Scientific™ Violet Red Bile Glucose Agar (ISO)
Beschreibung
Violet Red Bile Glucose Agar (ISO) is a selective differential medium for the isolation of Enterobacteriaceae
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Dark purple |
| Inhalt und Lagerung | 2 to 25°C |
| Format | 125 ml-Sirupflasche |
| Herstellungsort | United Kingdom |
| Produkttyp | Agar |
| Füllgewicht | 99,0–101,0 g |
| Verpackungsart | 10 sirop bottles with screw cap closures in a box. |
| Menge | 10/Packung |