Learn More
Vinyltrimethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357725
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11357725
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L02498.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 754-05-2 | C5H12Si | 100.236 g/mol
Vinyltrimethylsilane is used in semiconductor processing. It is involved in the Preparation of silyl-ethers by Rh(I) catalysis. Further, it is used in the preparation of trimethylsilylethyl sulfoxides which in the presence of fluoride ion generate sulfenate nucleophiles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Vinyltrimethylsilan wird in der Halbleiterverarbeitung verwendet. Es wird zur Herstellung von Silylethern durch Rh(I)-Katalyse eingesetzt. Desweiteren wird es bei der Herstellung von Trimethylsilylethylsulfoxiden verwendet, die in Gegenwart von Fluoridionen Sulfenatnukleophile erzeugen.
Löslichkeit
Mischbar mit Tetrahydrofuran, Diethylether, Benzol und Dichlormethan.
Hinweise
Kühl lagern. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Laugen (Basen).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 754-05-2
Summenformel C5H12Si
Molekulargewicht (g/mol) 100.236
MDL-Nummer MFCD00008606
InChI-Schlüssel GCSJLQSCSDMKTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyltrimethylsilane, trimethyl vinyl silane, trimethylvinylsilane, silane, ethenyltrimethyl, trimethylsilyl ethylene, vinyl trimethylsilane, silane, trimethylvinyl, vinyltrimethysilane, trimethylsilyl ethene, ethenyl-trimethylsilane
PubChem CID 79102
IUPAC-Name Ethenyl(trimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)C=C
Spezifikation
Siedepunkt 54°C to 56°C
Chemischer Name oder Material Vinyltrimethylsilane
Schmelzpunkt -132°C
Menge 50 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 956572
Flammpunkt −24°C (−11°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with tetrahydrofuran,diethyl ether,benzene and dichloromethane.
Formelmasse 100.24
Reinheit (%) 97%
Geruch mild
Brechungsindex 1.391
Dichte 0.69